Learn More
Thermo Scientific™ Tube en PTFE spécialement formulé Dionex™
Le tube en PTFE spécialement formulé Dionex Thermo Scientific™ est utilisé comme connecteur pour les tubulures en silice fondue (LC nano et capillaire). Choisissez les dimensions des raccords en fonction du D.E. de la tubulure de silice fondue utilisée.
Marque: Thermo Scientific™ 161030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Le tube en PTFE spécialement formulé Dionex Thermo Scientific™ est utilisé comme connecteur pour les tubulures en silice fondue (LC nano et capillaire).
Spécification
Dia. int. 350 um ; Basse pression | |
Tubes capillaires en silice fondue | |
nanoLC | |
Tubes capillaires |