Learn More
Thermo Scientific™ Tube en PTFE spécialement formulé Dionex™
Le tube en PTFE spécialement formulé Dionex Thermo Scientific™ est utilisé comme connecteur pour les tubulures en silice fondue (LC nano et capillaire). Choisissez les dimensions des raccords en fonction du D.E. de la tubulure de silice fondue utilisée.
Marque: Thermo Scientific™ 160486
20.69 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Additional Details : Poids : 0.10000kg
Description
Le tube en PTFE spécialement formulé Dionex Thermo Scientific™ est utilisé comme connecteur pour les tubulures en silice fondue (LC nano et capillaire).
Specifications
Dia. int. 250 um ; Basse pression | |
Système RSLC Nano UltiMate 3000 | |
nanoLC | |
Tubes capillaires |