Learn More
Dihydrotanshinone I, MedChemExpress
MedChemExpress Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
159.30€ - 494.10€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dihydrotanshinone I |
---|---|
CAS | 87205-99-0 |
Couleur | Red |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C18H14O3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16484817
|
Medchem Express
HY-N0360 |
50 mg |
494.10€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16483856
|
Medchem Express
HY-N0360 |
25 mg |
334.80€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16438958
|
Medchem Express
HY-N0360 |
10 mg |
159.30€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.Spécification
Dihydrotanshinone I | |
Red | |
C18H14O3 | |
O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O | |
278.3 | |
Research | |
COVID-19-anti-virus |
87205-99-0 | |
Research | |
DMSO : 2 mg/mL (7.19 mM; Need ultrasonic) | |
278.3 | |
98.74% | |
Powder |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.