Learn More
Dihydrotanshinone I, MedChemExpress
MedChemExpress Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Marque: Medchem Express HY-N0360
Description
Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.Spécification
Dihydrotanshinone I | |
Red | |
C18H14O3 | |
DMSO : 2 mg/mL (7.19 mM; Need ultrasonic) | |
278.3 | |
98.74% | |
Powder |
87205-99-0 | |
Research | |
50 mg | |
O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O | |
278.3 | |
Research | |
COVID-19-anti-virus |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only