Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie numérique avec couvercle JB Nova
Code produit. 15177015
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
26 L
Dimensions (L x l x H):
215 x 335 x 200 mm
365 x 360 x 225 mm
570 x 335 x 275 mm
590 x 335 x 275 mm
Capacité de chauffage:
1400 W (230V) 1050 W (120V)
350 W (120V)
800 W (230V et 120V)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15177015
Marque: Grant Instruments™ JBN5
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une régulation de la température stable, une interface simple et un chauffage rapide. Le bain-marie numérique avec couvercle Grant Instruments™ JB Nova est disponible dans un choix de quatre modèles avec plateau de base et couvercle inclus de série.
Offre une régulation de la température stable, une interface simple et un chauffage rapide. Le bain-marie numérique avec couvercle Grant Instruments™ JB Nova est disponible dans un choix de quatre modèles avec plateau de base et couvercle inclus de série.
  • Plage de températures ambiantes +5ºC à 95ºC
  • Stabilité : ±0,5ºC
  • Technologie unique Set and ForgetTM : chauffage rapide, régulation fiable de la température
  • Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler
  • Verrouillage pratique du panneau avant : désactive les commandes du panneau avant pour éviter les changements involontaires
  • Convient à une utilisation avec des microbilles de transfert de chaleur
  • Robinet de vidange sur les bains 12 L, 18 L et 26 L
  • Garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Gamme de températures Ambiante +5° ; à 95°C
Capacité de chauffage 350 W (120V)
Résolution de la température 0,5°C
Stabilité de la température ±0,5 à 70°C
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 215 x 335 x 200 mm
Tension 230 V