Learn More
Mitutoyo™ Pied à coulisse numérique
196.86€ - 1128.12€
Code produit | Marque | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11776414
|
Mitutoyo™
50050110 |
de 0 à 600 mm |
1128.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11882633
|
Mitutoyo™
500458 |
de 0 à 200 mm |
196.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pied à coulisse numérique grande longueur• Jusqu'à 1m
• Fonction zéro relatif. Sortie de données Digimatic
• Pied à coulisse numérique
• Bec 9cm
Spécification
LCD |