Learn More
Mitutoyo™ Pied à coulisse numérique
Marque: Mitutoyo™ 50050110
Code nomenclature Nacres: TB.04
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Description
Pied à coulisse numérique grande longueur• Jusqu'à 1m
• Fonction zéro relatif. Sortie de données Digimatic
• Pied à coulisse numérique
• Bec 9cm
Spécification
LCD | |
de 0 à 600 mm |