Learn More
Diéthylamine, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
La diéthylamine est utilisée comme inhibiteur de corrosion. Elle est également utilisée dans la production de caoutchouc, de résines, de colorants et de produits pharmaceutiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La diéthylamine est utilisée comme inhibiteur de corrosion. Elle est également utilisée dans la production de caoutchouc, de résines, de colorants et de produits pharmaceutiques. Elle est aussi utilisée pour la cuisson de diéthylamide acide lysergique (LSD) et est strictement surveillée par la Drug Enforcement Administration (DEA).
Solubilité
Miscible à de l’eau, de l’alcool, de l’éther, du chloroforme et du terachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethylamine |
Point de fusion | °C to 50°C |
Densité | 0.706 |
Point d’ébullition | 54°C to 55°C |
Point d’éclair | -28°C (-18°F) |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99% |
Indice de réfraction | 1.385 |
Quantité | 100 mL |
Beilstein | 605268 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M20L011 | Certificat d’analyse | 22/01/2025 | A11716.AP,A11716.AE,A11716.0F |
S17G035 | Certificat d’analyse | 10/01/2025 | A11716.AP,A11716.AE,A11716.0F |
W03K036 | Certificat d’analyse | 16/09/2024 | A11716.AP,A11716.AE,A11716.0F |
A0462543 | Certificat d’analyse | 21/08/2024 | A11716.AP,A11716.AE,A11716.0F |
N09K039 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | A11716.AP,A11716.AE,A11716.0F |
Sécurité et traitement
- Diethylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Diethylamine