Learn More
Diéthylamine, 99 + %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10093073
Diéthylamine, 99 + %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10093073
250 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour en métal
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10093073
Marque: Thermo Scientific Acros 149452500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-89-7
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL MFCD00009032
Clé InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8021
ChEBI CHEBI:85259
SMILES CCNCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamine
Point de fusion -50.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7100g/mL
Point d’ébullition 55.0°C
Point d’éclair −23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NH
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3860
Quantité 250 mL
Beilstein 04, 95
Fieser 04,148; 13,312; 14,191
Merck Index 15, 3122
Gravité spécifique 0.71
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic, solvents
Nom IUPAC diethylamine
Viscosité 0.34 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 73.13
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468873 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149450010,149450025,149452500,149450100
Numéro de lotA0466403 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2024 Catalog Number149450010,149450025,149452500,149450100
Numéro de lotA0462543 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2024 Catalog Number149450010,149450025,149452500,149450100
Numéro de lotA0461026 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog Number149450010,149450050,149450025,149452500,149450100
Numéro de lotA0460127 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2024 Catalog Number149450010,149450050,149450025,149452500,149450100
Nom du produit
Diéthylamine, 99 + %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >