Learn More
Éther diéthylique, certifié AR pour analyse, stabilisé avec BHT, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical Code produit.: 10111570
Éther diéthylique, certifié AR pour analyse, stabilisé avec BHT, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical
Code produit. 10111570
1 L, Flacon en verre revêtu de plastique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 10111570
Marque: Fisher Chemical D/2450/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
C4H10O, numéro CAS 60-29-7, éther, prolarcol, 3-oxapentane, éther anesthésique, éther, éther anesthésique, oxyde diéthylique, éther diéthylique, éther éthylique, oxyde éthylique, 2,5 L, 34,6°C, CHEBI:35702, incolore, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, éthoxyéthane, -116°C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Point de fusion -116°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 34.6°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 587mbar at 20°C
Viscosité 0.2448cp at 20°C
Poids de la formule 74.12g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2527135 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2025 Catalog NumberD/2450/17Z,D/2450/15,D/2450/15Z,D/2450/25,D/2450/PB08,D/2450/27,D/2450/PB15,D/2450/PC15,D/2450/PB17,D/2450/MS21
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éther diéthylique, certifié AR pour analyse, stabilisé avec BHT, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical >