Learn More
(Chlorométhyl)phosphonate e diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10193011
(Chlorométhyl)phosphonate e diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10193011
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10193011
Marque: Thermo Scientific Acros 330650010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3167-63-3
Formule moléculaire C5H12ClO3P
Poids moléculaire (g/mol) 186.57
Numéro MDL MFCD00010189
Clé InChI MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl chloromethyl phosphonate, diethyl chloromethylphosphonate, diethyl chloromethanephosphonate, phosphonic acid, chloromethyl-, diethyl ester, chloromethylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, p-chloromethyl-, diethyl ester, chloromethyl phosphonic acid diethyl ester, 1-chloromethyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1cq3s
CID PubChem 76633
Nom IUPAC 1-[chlorométhyl(éthoxy)phosphoryl]oxyéthane
SMILES CCOP(=O)(CCl)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 109.0°C to 110.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4400
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.2
Poids de la formule 186.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0396189 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2024 Catalog Number330650050,330650010
Numéro de lotA0396189 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2022 Catalog Number
Numéro de lotA0386980 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2020 Catalog Number330650050,330650010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
(Chlorométhyl)phosphonate e diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >