Learn More
Méthylphosphonate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11623019
Méthylphosphonate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11623019
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11623019
Marque: Thermo Scientific Acros 116420250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 756-79-6
Formule moléculaire C3H9O3P
Poids moléculaire (g/mol) 124.08
Numéro MDL MFCD00008349
Clé InChI VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl methylphosphonate, dimethylmethylphosphonate, pyrol dmmp, dmmp, dimethyl methanephosphonate, fyrol dmmp, phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, methanephosphonic acid dimethyl ester, dimethoxymethylphosphine oxide, methylphosphonic acid dimethyl esterAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 12958
Nom IUPAC dimethyl methylphosphonate
SMILES COP(C)(=O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethyl methylphosphonate
Couleur Incolore
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 181.0°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2P(O)CH3
Indice de réfraction 1.413
Quantité 25 g
Beilstein 04,I,572
Fieser 03,117; 11,203
Merck Index 15,3435
Gravité spécifique 1.14
Poids de la formule 124.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0412344 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number116420250,116420050
Numéro de lotA0410494 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number116420250,116420050
Numéro de lotA0374608 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number116420250,116420050
Numéro de lotA0415604 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number116420250,116420050
Numéro de lotA0448130 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/11/2022 Catalog Number116420250,116420050
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethyl methylphosphonate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Méthylphosphonate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >