Learn More
Benzylphosphate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10122620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10122620
Marque: Thermo Scientific Acros 114171000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1080-32-6 | C11H17O3P | 228.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1080-32-6
Formule moléculaire C11H17O3P
Poids moléculaire (g/mol) 228.23
Clé InChI AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
CID PubChem 14122
Nom IUPAC Diéthoxyphosphorylméthylbenzène
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl benzylphosphonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 106.0°C to 108.0°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2P(O)CH2C6H5
Indice de réfraction 1.4950 to 1.4980
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.09
Poids de la formule 228.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl benzylphosphonate