Learn More
Le dichlorométhane, Puriss., répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur., NF, ≥99 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™ Code produit.: 15652590
Le dichlorométhane, Puriss., répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur., NF, ≥99 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Code produit. 15652590
4 x 5 L, Flacon en aluminium
Click to view available options
Quantité:
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Code produit. 15652590
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 242334X5LALU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de Ph. EUR., NF, ≥99 % (CPG)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97°C
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.NF
Couleur Incolore
Densité 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C
Point d’ébullition 39°C to 41°C
Quantité 4 x 5 L
Limite d’explosion 0.22
Température d’allumage 1223°F
Conditionnement Flacon en aluminium
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Poids de la formule 84.93g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM3210 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2023 Catalog Number24233-1L,24233-2.5L,24233-250KG,24233-35KG,24233-4X2.5L,24233-4X5L-ALU,24233-6X1L
Numéro de lotL2560 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2023 Catalog Number24233-1L,24233-2.5L,24233-250KG,24233-35KG,24233-4X2.5L,24233-4X5L-ALU,24233-5L-ALU,24233-6X1L
Numéro de lotN0090 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/03/2023 Catalog Number24233-1L,24233-2.5L,24233-250KG,24233-35KG,24233-4X2.5L,24233-4X5L-ALU,24233-5L-ALU,24233-6X1L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Le dichlorométhane, Puriss., répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur., NF, ≥99 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™ >