Learn More
Dichlorométhane, puriss., Honeywell
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
35 kg
250 kg
Conditionnement:
1L
2.50L
250kg
35kg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloromethane |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph.Eur.NF |
| Densité | 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C |
| Quantité | 35 kg |
| Limite d’explosion | 0.22 |
| Température d’allumage | 1223°F |
| Tension de vapeur | 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C) |
| Numéro UN | 1593 |
| Beilstein | 1730800 |
| Poids de la formule | 84.93g/mol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichloromethane
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.