Learn More
Dichlorométhane, qualité HPLC, > 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15416065
Dichlorométhane, qualité HPLC, > 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15416065
4 x 1 L
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Code produit. 15416065
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022917.M1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dichloromethane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmAfficher plusAfficher moins
Nom IUPAC dichloromethane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.325
Point d’ébullition 39°C to 40°C
Quantité 4 x 1 L
Odeur Sweet
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4244
Tension de vapeur 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 84.93
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW16K897 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number022917.K2,022917.M1,022917.K7,022917.AK
Numéro de lotW16K898 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2024 Catalog Number022917.K2,022917.M1,022917.K7,022917.AK
Numéro de lotR23K797 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number022917.K2,022917.M1,022917.K7,022917.AK
Numéro de lotQ05K782 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2024 Catalog Number022917.K2,022917.M1,022917.K7,022917.AK
Numéro de lotZ30J884 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2024 Catalog Number022917.K2,022917.M1,022917.K7,022917.AK
Nom du produit
Dichlorométhane, qualité HPLC, > 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals >