Learn More
Dichlorométhane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %, contient de l’amylène comme stabilisant, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dichloromethane |
Point de fusion | -97°C |
Note relative au nom | for HPLC, contains amylene as stabilizer |
Densité | 1.325g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 39.8°C to 40°C |
Quantité | 2.5 L |
Indice de réfraction | n20/D 1.424 |
Formule linéaire | CH2Cl2 |
Tension de vapeur | 6.83 psi (20°C) |
Beilstein | 1730800 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichloromethane
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: methylene chloride
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les produits chimiques
Profitez de nos promotions mensuelles exclusives sur des produits chimiques de haute qualité.Code promotionnel: 24199Expire: 2025-04-30
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 59%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorométhane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %, contient de l’amylène comme stabilisant, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu