Learn More
Dichlorométhane, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11325027
Dichlorométhane, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325027
4 x 1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Code produit. 11325027
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042006.M1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Convient à l’analyse des résidus de pesticides
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10, Cl 10 ppm, Résidus halogénés 10 ng/l d’heptachlorépoxyde, Résidus d’évaporation 3 ppm, H2O 0,02 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmAfficher plusAfficher moins
Nom IUPAC dichloromethane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.325
Point d’ébullition 39°C to 40°C
Quantité 4 x 1 L
Température d’allumage 605°C (1121°F)
Odeur Sweet
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4244
Tension de vapeur 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 84.93
Qualité Environnement
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotJ30R749 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number042006.M6,042006.K2,042006.M1,042006.K7
Numéro de lotJ30U815 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number042006.M6,042006.K2,042006.M1,042006.K7
Numéro de lotJ30W814 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number042006.M6,042006.K2,042006.M1,042006.K7
Numéro de lotJ15Y813 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number042006.M6,042006.K2,042006.M1,042006.K7
Numéro de lotG28N760 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number042006.M6,042006.K2,042006.M1,042006.K7
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dichlorométhane, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >