Learn More
Dichlorométhane 99,8+ %, pour l’analyse des résidus, Distol™, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical Code produit.: 10132140
Dichlorométhane 99,8+ %, pour l’analyse des résidus, Distol™, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
Code produit. 10132140
Flacon en verre ambré de 1 L
Click to view available options
Flacon en verre ambré de 1 L
Code produit. 10132140
Marque: Fisher Chemical D/1853/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Point de fusion -97°C
CAS 75-09-2
Couleur Incolore
Point d’ébullition 39°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Formule moléculaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000881
Tension de vapeur 350mbar at 20°C
Viscosité 0.43 mPaS at 20°C
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Poids de la formule 84.93g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    10
    Minutes
    34
    Secondes
    42
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorométhane 99,8+ %, pour l’analyse des résidus, Distol™, stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical >