Learn More
Dichlorométhane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %, contient de l’amylène comme stabilisant, Honeywell Riedel-de Haën™ Code produit.: 15694540
Dichlorométhane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %, contient de l’amylène comme stabilisant, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15694540
4 x 2.5 L
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Code produit. 15694540
Marque: Honeywell-Chromasolv 348564X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Produit filtré à l’aide d’un filtre de 0,2 μm
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97°C
Note relative au nom for HPLC, contains amylene as stabilizer
Densité 1.325g/mL at 25°C
Point d’ébullition 39.8°C to 40°C
Quantité 4 x 2.5 L
Indice de réfraction n20/D 1.424
Formule linéaire CH2Cl2
Tension de vapeur 6.83 psi (20°C)
Beilstein 1730800
Poids de la formule 84.93g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité CHROMASOLV™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorométhane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,8 %, contient de l’amylène comme stabilisant, Honeywell Riedel-de Haën™ >