Learn More
Dichlorodiméthylsilane, + de 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10217647
Dichlorodiméthylsilane, + de 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10217647
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 10217647
Marque: Thermo Scientific Acros 430881000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-78-5
Formule moléculaire C2H6Cl2Si
Poids moléculaire (g/mol) 129.06
Numéro MDL MFCD00000491
Clé InChI LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6398
Nom IUPAC dichloro(diméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Dichlorodimethylsilane
Point de fusion -76.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 70.0°C
Point d’éclair −9°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3)2SiCl2
Indice de réfraction 1.4030 to 1.4050
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in proton-free solvents (care must be,taken with ketones and esters),soluble in benzene and ether,decomposes in ethanol
Viscosité 0.6 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 129.06
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467914 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number430888000,430881000
Numéro de lotA0459514 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/01/2024 Catalog Number430888000,430881000
Numéro de lotA0396984 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number430888000,430881000
Numéro de lotA0430274 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2022 Catalog Number430888000,430881000
Numéro de lotA0411314 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/03/2022 Catalog Number430888000,430881000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichlorodimethylsilane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dichlorodiméthylsilane, + de 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >