Learn More
Méthyltrichlorosilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10705051
Méthyltrichlorosilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10705051
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10705051
Marque: Thermo Scientific Acros 127935000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-79-6
Formule moléculaire CH3Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 149.48
Clé InChI JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6399
Nom IUPAC Trichloro(méthyl)silane
SMILES C[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltrichlorosilane
Point de fusion -77.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 66.0°C
Point d’éclair −15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SiCl3
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4120
Quantité 500 mL
Fieser 11,553; 12,527
Gravité spécifique 1.27
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Viscosité 0.48 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 149.48
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463414 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog Number127930100,127935000
Numéro de lotA0452701 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2023 Catalog Number127930100,127935000
Numéro de lotA0428728 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2022 Catalog Number127930100,127930025,127935000
Numéro de lotA0313089 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2020 Catalog Number127930100,127930025,127935000
Numéro de lotA0406312 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2020 Catalog Number127930100,127930025,127935000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Méthyltrichlorosilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >