Learn More
Notrax Diamond Stat™ Static Dissipative Anti-Fatigue Mat
Ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform of a static dissipative combination of tough top surface laminated onto a comfortable sponge base for maximum durability coupled with fatigue relief.
160.00€ - 916.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | PVC conducteur |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17782278
|
Notrax
826S0023BL |
91 cm | 60 cm | N/A | |||||
17792278
|
Notrax
826S0035BL |
150 cm | 91 cm |
459.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17712288
|
Notrax
826S202MBL |
200 cm | 91 cm |
611.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17702288
|
Notrax
826S0312BL |
300 cm | 91 cm |
916.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17762278
|
Notrax
826C0036BL |
2286 cm | 91 cm | N/A | |||||
17772278
|
Notrax
826C0048BL |
2286 cm | 122 cm | N/A | |||||
Description
- Ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform of a static dissipative combination of tough top surface laminated onto a comfortable sponge base for maximum durability coupled with fatigue relief
- Equipped with 10 mm female socket attached to the mat and grounding cord
- Diamond deck plate surface provides traction and allows easy twist turns
- Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
- UniFusion™ technology engineered to resist in the harshest work environments
- Static dissipative anti-fatigue mats protect against static shocks while providing comfort for standing workers derived from a thick worker platform with vinyl sponge base for fatigue relief
- Bevelled edges on all four sides to minimize risk of tripping
Spécification
Noir | |
PVC conducteur | |
Tapis industriel et commercial |