Learn More
Notrax Diamond Stat™ Static Dissipative Anti-Fatigue Mat
Ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform of a static dissipative combination of tough top surface laminated onto a comfortable sponge base for maximum durability coupled with fatigue relief.
Marque: Notrax 826S0023BL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avantage ergonomique offert par une plate-forme de travail de 14 mm d’épaisseur d’une combinaison antistatique de surface supérieure résistante, laminée sur une base éponge confortable pour une durabilité maximale couplée à un soulagement de la fatigue
- Équipé d’une prise femelle de 10 mm raccordée au tapis et d’un cordon de mise à la terre
- La surface de la plaque en losange permet la traction tout en facilitant les torsions
- Dotés d’un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le glissement du tapis
- Technologie Unifusion™, conçue pour résister dans les environnements de travail les plus difficiles
- Les tapis antifatigue antistatique protègent contre les chocs statiques tout en offrant confort aux travailleurs debout grâce à une plate-forme de travail épaisse avec base en éponge en vinyle pour le soulagement de la fatigue
- Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Noir | |
91 cm | |
Tapis industriel et commercial |
36 in | |
PVC conducteur | |
60 cm |