Learn More
Notrax Diamond Stat™ Static Dissipative Anti-Fatigue Mat
Ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform of a static dissipative combination of tough top surface laminated onto a comfortable sponge base for maximum durability coupled with fatigue relief.
Marque:  Notrax 826S0312BL
Code produit. 17702288
  • 916.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avantage ergonomique offert par une plate-forme de travail de 14 mm d’épaisseur d’une combinaison antistatique de surface supérieure résistante, laminée sur une base éponge confortable pour une durabilité maximale couplée à un soulagement de la fatigue
  • Équipé d’une prise femelle de 10 mm raccordée au tapis et d’un cordon de mise à la terre
  • La surface de la plaque en losange permet la traction tout en facilitant les torsions
  • Dotés d’un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le glissement du tapis
  • Technologie Unifusion™, conçue pour résister dans les environnements de travail les plus difficiles
  • Les tapis antifatigue antistatique protègent contre les chocs statiques tout en offrant confort aux travailleurs debout grâce à une plate-forme de travail épaisse avec base en éponge en vinyle pour le soulagement de la fatigue
  • Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Spécification
Noir
300 cm
Tapis industriel et commercial
118 in
PVC conducteur
91 cm