Learn More
KGW Isotherm™ Grands flacons isolants Dewar
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 l
14L
Hauteur (métrique):
385 mm
610mm
Profondeur (métrique) intérieure:
275 mm
500mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Large ouverture
- Couvercle isolé (avec poignée)
- Entièrement argenté en série
- Comprend une pince à ouverture rapide
Spécification
Spécification
| Type de bouchon à couvercle | Loose |
| Couleur | Blue |
| Profondeur (métrique) intérieure | 275 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 250mm |
| À utiliser avec (application) | Technique de laboratoire, technique médicale |
| Hauteur (métrique) | 385 mm |
| Comprend | Lid Handle/Two Grips |
| Matériau de la base | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 7 l |
| Matériau | Aluminium |