Learn More
Taylor Wharton™ Flacon Dewar
With sealed vacuum space between the inner and outer shells to provide superior performance and insulation provides maximum holding times.
1680.00€ - 2782.50€
Spécification
Type Cryogenic Storage Dewar
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11778519
Voir les accessoires Afficher les documents
Taylor Wharton™
25LDB
25 L
2430.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11758519
Voir les accessoires Afficher les documents
Taylor Wharton™
4LDB
4 L
1680.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11788519
Voir les accessoires Afficher les documents
Taylor Wharton™
35LDB
35 L
2782.50€
1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2025
Description
Dewar LD de stockage et transfert
• Capacité 4 à 50L
• Autonomie jusqu'à 152 j
• Garantie 3 ans
• Isolation par le vide avec piège à molécules assurant une longue autonomie
• Couvercle avec insert pour une meilleure isolation thermique et plus de sécurité pendant le transport
• Récipient avec enveloppe en aluminium, léger et muni d'anses pour le transport
• Attention: les dewars 4 à 25L munis d'un bouchon faible profondeur sont destinés uniquement au stockage
• Bonbonne LD
Spécification
Spécification
Cryogenic Storage Dewar
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Taylor Wharton™ Flacon Dewar