Learn More
Taylor Wharton™ Flacon Dewar
With sealed vacuum space between the inner and outer shells to provide superior performance and insulation provides maximum holding times.
Marque:  Taylor Wharton™ 4LDB
Code produit. 11758519
  • 1680.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Dewar LD de stockage et transfert
• Capacité 4 à 50L
• Autonomie jusqu'à 152 j
• Garantie 3 ans
• Isolation par le vide avec piège à molécules assurant une longue autonomie
• Couvercle avec insert pour une meilleure isolation thermique et plus de sécurité pendant le transport
• Récipient avec enveloppe en aluminium, léger et muni d'anses pour le transport
• Attention: les dewars 4 à 25L munis d'un bouchon faible profondeur sont destinés uniquement au stockage
• Bonbonne LD
Spécification
Spécification
Cryogenic Storage Dewar
1.1 gal.
4 L
10 Days
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Taylor Wharton™ Flacon Dewar > Capacité :4 L