Learn More
Taylor Wharton™ Flacon Dewar
With sealed vacuum space between the inner and outer shells to provide superior performance and insulation provides maximum holding times.
Marque: Taylor Wharton™ 35LDB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dewar LD de stockage et transfert• Capacité 4 à 50L
• Autonomie jusqu'à 152 j
• Garantie 3 ans
• Isolation par le vide avec piège à molécules assurant une longue autonomie
• Couvercle avec insert pour une meilleure isolation thermique et plus de sécurité pendant le transport
• Récipient avec enveloppe en aluminium, léger et muni d'anses pour le transport
• Attention: les dewars 4 à 25L munis d'un bouchon faible profondeur sont destinés uniquement au stockage
• Bonbonne LD
Spécification
Cryogenic Storage Dewar | |
9.2 gal. | |
35 L | |
152 Days |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Taylor Wharton™ Flacon Dewar > Capacity: 35 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu