Learn More
Macherey-Nagel™ Chambre de développement
Chambres de développement pour application CCM en forme de pot Utilisation de petites plaques et feuilles CCM Dimensions : hauteur 109 mm, diamètre 63 mm, type de filetage GL 55, verre de catégorie hydrolytique III, couvercle en PP avec disque de fermeture en LDPE.
Marque: Macherey-Nagel™ 814021
37.76 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Mason jar shaped developing chambers for TLC application. Use of small TLC plates and sheets. Dimensions: height 109 mm, diameter 63 mm, thread type GL 55, glass of hydrolytic category III, lid is made of PP with LDPE sealing disk.
Chambres de développement pour application CCM en forme de pot Utilisation de petites plaques et feuilles CCM Dimensions : hauteur 109 mm, diamètre 63 mm, type de filetage GL 55, verre de catégorie hydrolytique III, couvercle en PP avec disque de fermeture en LDPE.
Spécification
4/boîte | |
Chambre de développement | |
Pour micro-ensemble CCM | |
Micro-kit CCM |