Learn More
Fisherbrand™ Lampes au deutérium
Conçues pour être compatibles avec une grande variété d’instruments. Les lampes au deutérium Fisherbrand™ sont testées individuellement, certifiées et garanties selon les mêmes spécifications que les lampes OEM.
Marque: Fisherbrand™ 11957-73
Description
- Fabriquées dans des installations de fabrication de pointe agréées par les fabricants de lampes
- Traçabilité complète des produits fabriqués
- Lampes disponibles pour tous les principaux instruments
Spécification
UV | |
1 mm | |
1 de chaque |
400/185 nm | |
Spectrophotomètre Shimadzu série UV et BioSpec-mini | |
Lampe au deutérium |