Learn More
Fisherbrand™ Lampes au deutérium
Conçues pour être compatibles avec une grande variété d’instruments. Les lampes au deutérium Fisherbrand™ sont testées individuellement, certifiées et garanties selon les mêmes spécifications que les lampes OEM.
Marque: Fisherbrand™ 11957-67
711.01 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriquées dans des installations de fabrication de pointe agréées par les fabricants de lampes
- Traçabilité complète des produits fabriqués
- Lampes disponibles pour tous les principaux instruments
Spécification
UV-A, UV-C | |
0,5 mm | |
1 de chaque |
400/185 nm | |
Détecteur à longueur d’onde variable Agilent 1100 longue durée de vie | |
Lampe au deutérium |
Promotions
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
Jours
8Heures
18Minutes
25Secondes
34 -
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
Jours
8Heures
18Minutes
25Secondes
34