Learn More
Fisherbrand™ Lampes au deutérium
Conçues pour être compatibles avec une grande variété d’instruments. Les lampes au deutérium Fisherbrand™ sont testées individuellement, certifiées et garanties selon les mêmes spécifications que les lampes OEM.
Marque: Fisherbrand™ 11958-14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquées dans des installations de fabrication de pointe agréées par les fabricants de lampes
- Traçabilité complète des produits fabriqués
- Lampes disponibles pour tous les principaux instruments
Spécification
UV | |
0,5 mm | |
1 de chaque |
400/185 nm | |
DAD Agilent séries 1100, 1200 G1315/G1365 C et D | |
Lampe au deutérium |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Lampes au deutérium > Détecteurs DAD Agilent séries 1100, 1200 G1315/G1365 C et D
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu