Learn More
Ansell™ Gants en néoprène vert DermaShield™ série 73-711
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
377.51 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- En polychloroprène
- Ils ne contiennent pas de protéines de latex et d’accélérateurs pour éviter les allergies de type I et de type IV associées au caoutchouc naturel.
- Confort et flexibilité des gants en caoutchouc naturel à un prix similaire et compétitif
- La composition en néoprène offre une meilleure résistance chimique.
- La nouvelle manchette ourlée empêche le gant de glisser, offrant ainsi une protection accrue.
- Stérile
- Disponibles pour les environnements contrôlés non stériles.
Spécification
Matériau arrière | Néoprène |
Matériau de la manchette | Néoprène |
Couleur | Vert |
Matériau | Néoprène |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 6,5 |
Stérilité | Stérile |
Modèle | 73-711 |
Épaisseur (métrique) | 0,175 mm |