Learn More
asecos™ Box de sécurité PE avec bande enroulée modèle fût
Code produit. p-200003658 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
1 050,00 mm
1 083,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17836456
Marque: asecos™ 40060
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • Bac de rétention intégré
  • Pour la mise en place directe d’un fût sur une europalette ou le stockage de fûts sur la demi-palette en PE en option
  • Ouvertures intégrées pour le déplacement sous les transpalettes ou les chariots élévateurs
  • Préparé pour l’ancrage au sol (kit de fixation en option)
Spécification
Couleur Gris
Capacité (impériale) 64.7 gal.
Capacité (métrique) 245 L
Matériau Polyéthylène
Type Disposal Can
Longueur (impériale) 44.88 in.
Longueur (métrique) 1140.00 mm
Largeur (impériale) 44.88 in.
Largeur (métrique) 1140.00 mm
Hauteur (impériale) 81.10 in.
Hauteur (métrique) 2060.00 mm
Profondeur (impériale) 41.34 in.
Profondeur (métrique) 1 050,00 mm
Poids (impériale) 233.69 lb.
Poids (métrique) 106 kg