Learn More
Alla France™ Densimètre
Utilisez ces thermomètres dans une grande variété d’applications. Les densimètres Alla France™ sont conformes à toutes les normes de référence. Référence gravée sur la tige pour montrer tout déplacement de l’échelle.
Marque:  Alla France™ 3500LC125/20/M-qp
Code produit. 11743413
  • 88.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Densimètres (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF… Traçabilité MRA
  • Usage général à 20°C
  • Mesure sous le ménisque
  • Livré systématiquement avec un certificat de traçabilité et de conformité
  • Peut être fourni avec un certificat d’étalonnage "UE" Traceable ou un certificat d’étalonnage officiel "EO"
  • Étalonné en fonction des tensions superficielles suivantes :
  • de 0,600 à 1,000 g/ml = 16 à 35 mN/m (tension faible)
  • de 1,000 à 1,300 g/ml = 55 mN/m (tension moyenne)
  • de 1,300 à 2,000 g/ml = 75 mN/m (tension élevée)
Spécification
Spécification
1 de chaque
± 0,0005 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
Densimètre
335 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Alla France™ Densimètre > Plage : 1,250 à 1,300 g/ml