Learn More
Draeger Safety TPE Body X-Plore™ 4740
Le TPE Body Draeger Safety X-Plore™ 4740 est un demi-masque robuste, mais offre également un excellent confort et un parfait ajustement au visage.
Marque:  Draeger Safety R55876
Code produit. 15704512
  • 74.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu pour vous protéger contre les gaz, vapeurs et particules dangereux
  • La vanne d’expiration est positionnée de façon à ce que l’humidité s’échappe du masque et qu’une atmosphère sèche soit maintenue
  • Le corps du masque rigide est en plastique PP durable
  • Retirez votre masque sans avoir à retirer votre casque de sécurité grâce au système de sangles
Spécification
Spécification
Certifié CE (EN 140), AS/NZS
M/L
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Draeger Safety TPE Body X-Plore™ 4740 > Taille : M/L