Learn More
asecos™ Box mobile absorbants
Kit de déversement manuel, mobile, pour un accès rapide en cas de fuites.
Marque:  asecos™ 14407
Code produit. 17896166
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 1 paire de gants de protection
Spécification
Spécification
Bleu
Mobile Spill Kit
610.00 mm
610.00 mm
340.00 mm
400.00 mm
7 kg
Polyéthylène
24.02 in.
24.02 in.
13.39 in.
15.75 in.
15.43 lb.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
asecos™ Box mobile absorbants > Special Absorption Capacity: 63 L