Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Dempo
Sécurité extrême à des températures extrêmes. Botte légère en cuir avec une semelle en caoutchouc double densité-PU, facile à enfiler/enlever. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile repousse les substances et produits chimiques corrosifs, même les liquides, les métaux en fusion. Résistance à la chaleur jusqu’à 300°C
Marque:  Emma Safety Footwear MM58384843
Code produit. 15988791
  • 182.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 14-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Sanitized
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011
Dempo
Cuir
Acier
Noir
Languette enrobée d’argent désinfecté Hydro-Tec™
43
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Dempo > Taille : 43