Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai grand format Delrin™, 24 x 30 m
GREENER_CHOICE
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 24 x 30 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques
24.75€ - 32.35€
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Autoclavable Autoclavable
Matériau POM renforcé en fibre de verre
Positions 24
Nbre par carton 1
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15360400
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS120207
Jaune
32.35€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15310400
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS27515A
Blanc
24.75€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10257963
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
HS27515B
Bleu
27.85€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15330400
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS27515C
Vert
24.75€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15350400
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
HS27515D
Magenta
32.35€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
POM renforcé en fibre de verre
1
110 mm
30 mm
Autoclavable
24
Pièce
85 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai grand format Delrin™, 24 x 30 m