Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai grand format Delrin™, 24 x 30 m
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Magenta
Vert
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 3 x 8 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes (15 à 50 ml), Tubes (30 mm) |
| Matériau | POM renforcé en fibre de verre |
| Positions | 24 |
| Forme | Ouvertures en forme de goutte |
| Étagères | 3 Tiers |
| Empilables | Yes, When Empty |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur