Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches de déminéralisation Thermo Scientific™ pour les systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ de premier choix, en fonction de vos applications.
Marque:  Thermo Scientific™ D8825
244.15 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15372178
  • 257.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches pour déminéralisateur Thermo Scientific™ selon les applications dont vous avez besoin. Ces cartouches sont destinées à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué.
  • Gamme de cartouches complètes ou demi-cartouches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cartouche d’extraction d’oxygène haute température, ultra-pure
Résine ultrapure et de désoxygénation
Cartouche pour déioniseur
Lit mixte, ultrapure, oxygène et élimination des matières organiques
B-Pure™
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur >