Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches de déminéralisation Thermo Scientific™ pour les systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ de premier choix, en fonction de vos applications.
Marque: Thermo Scientific™ D8831
Description
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches pour déminéralisateur Thermo Scientific™ selon les applications dont vous avez besoin. Ces cartouches sont destinées à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué.
- Gamme de cartouches complètes ou demi-cartouches
Spécification
Cartouche d’élimination de composés organiques MQ, carbone Super-C | |
Élimination des matières organiques | |
Cartouche pour déioniseur |
Carbone Super-C | |
Systèmes d’eau Milli-Q Millipore |
Sonderangebote
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.