Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 5000 - D52, modèles TD52XW RQL
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
Marque: OHAUS™ 30461581
1350.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
ulliModèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement/liliConception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium/liliLa balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)/liliDotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données/liliBPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables/li/ul
Spécification
20 heures avec batterie rechargeable | |
Indicateur (TD52XW) en acier inox, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants | |
Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels | |
D52XW15RQDL2-M | |
Gramme, kilogramme, tonnes métriques | |
18,200 kg |
Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel | |
6,00 kg, 15,00 kg | |
2,000000 g, 5,000000 g | |
-10°C à +40°C | |
570 x 400 x 934 mm |