Learn More
Fisherbrand™ Têtes de dévissage pour pince à sertir pneumatique manuelle
À utiliser avec l’outil de sertissage pneumatique portatif
635.46€ - 1040.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11889440
|
Fisherbrand™
32 07 0157 |
Tête de décapsuleur de 32 mm |
1040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11854970
|
Fisherbrand™
13 07 0154 |
Tête de décapsuleur de 13mm | N/A | ||||||
11854890
|
Fisherbrand™
11 07 0107 |
Tête de décapsuleur de 11mm | N/A | ||||||
11885050
|
Fisherbrand™
20 07 0155 |
Tête de décapsuleur de 20mm |
795.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tête de dévissage
- Pneumatique
- Acier
Spécification
Bouchon en aluminium |