Learn More
Fisherbrand™ Têtes de dévissage pour pince à sertir pneumatique manuelle
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Tête de décapsuleur de 13mm |
| Type | Decapping Head |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchon en aluminium |
| Dimensions | 13 mm |