Learn More
Fisherbrand™ Têtes de dévissage pour pince à sertir pneumatique manuelle
Codice prodotto. 11854890 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensions:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
1 pièce
Codice prodotto. 11854890
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
À utiliser avec l’outil de sertissage pneumatique portatif
  • Tête de dévissage
  • Pneumatique
  • Acier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Tête de décapsuleur de 11mm
Type Decapping Head
À utiliser avec (équipement) Bouchon en aluminium
Dimensions 11 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato