Learn More
Thermo Scientific™ Sortie de données pour congélateurs à ultra-basse température
Intégrez la sortie de données pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ avec une grande variété de congélateurs à ultra-basse température pour accroître la fonctionnalité et la compatibilité.
439.00€ - 582.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11973937
|
Thermo Scientific™
195895 |
RS-232 ; 0 -1V |
439.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11983937
|
Thermo Scientific™
195896 |
RS-232 ; 0 - 5V |
449.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796649
|
Thermo Scientific™
195897 |
RS-485 ; 4 -20mA |
553.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11913947
|
Thermo Scientific™
195898 |
RS-485 ; 0 -1V |
579.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11339301
|
Thermo Scientific™
195899 |
RS-485 ; 0 - 5V |
582.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Intégrez la sortie de données pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ avec une grande variété de congélateurs à ultra-basse température pour accroître la fonctionnalité et la compatibilité.
RS-232 :- RS-232 et les sorties analogiques de 4 à 40 mA sont fournies de série sur les congélateurs Thermo Scientific™ Forma™ séries 8600. Ces options supplémentaires sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques
- RS-232 permet la connexion à un ordinateur, un enregistreur ou un dispositif de surveillance indépendant, RS-485 permet une connexion directe au système de surveillance / d’alarme modèle 1535
Remarque :
RS-232 n’est pas compatible avec le système de surveillance / d’alarme Forma, modèle 1535.
Spécification
Alarme, enregistreur |