Learn More
Thermo Scientific™ Sortie de données pour congélateurs à ultra-basse température
Intégrez la sortie de données pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ avec une grande variété de congélateurs à ultra-basse température pour accroître la fonctionnalité et la compatibilité.
Marque:  Thermo Scientific™ 195896
Code produit. 11983937
  • 458.28€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Intégrez la sortie de données pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ avec une grande variété de congélateurs à ultra-basse température pour accroître la fonctionnalité et la compatibilité.
RS-232 :
  • RS-232 et les sorties analogiques de 4 à 40 mA sont fournies de série sur les congélateurs Thermo Scientific™ Forma™ séries 8600. Ces options supplémentaires sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques.
  • RS-232 permet la connexion à un ordinateur, un enregistreur ou un dispositif de surveillance indépendant, RS-485 permet une connexion directe au système de surveillance / d’alarme modèle 1535
Remarque :
RS-232 n’est pas compatible avec le système de surveillance / d’alarme Forma, modèle 1535.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
RS-232 ; 0 - 5V
TSC Series, HERAfreeze™ HFC, Revco™ CxF, TSC Series
0/5 V
RS-232
Alarme, enregistreur