Learn More
Thermo Scientific™ Sortie de données pour congélateurs à ultra-basse température
Intégrez la sortie de données pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ avec une grande variété de congélateurs à ultra-basse température pour accroître la fonctionnalité et la compatibilité.
Marque: Thermo Scientific™ 195898
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Intégrez la sortie de données pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ avec une grande variété de congélateurs à ultra-basse température pour accroître la fonctionnalité et la compatibilité.
RS-232 :- RS-232 et les sorties analogiques de 4 à 40 mA sont fournies de série sur les congélateurs Thermo Scientific™ Forma™ séries 8600. Ces options supplémentaires sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques.
- RS-232 permet la connexion à un ordinateur, un enregistreur ou un dispositif de surveillance indépendant, RS-485 permet une connexion directe au système de surveillance / d’alarme modèle 1535
Remarque :
RS-232 n’est pas compatible avec le système de surveillance / d’alarme Forma, modèle 1535.
Spécification
RS-485 ; 0 -1V | |
Système dʼalarme et surveillance modèle 1535, TSC Series, Moniteur/système d’alarme modèle 1535, TSC Series | |
0/1 V |
RS-485 | |
Alarme, enregistreur |